Learn More
Thermo Scientific™ Kit de typage de l’herpès PathoDx™
Code produit 12633748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests/kit
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12633748 100 tests/kit 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12633748 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R62250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ce kit est un test immunofluorescent utilisé pour la détection et le typage du virus herpès simplex I et II dans des échantillons cliniques directs et des cultures de tissus.
Effectuez un test immunofluorescent pour la détection et le typage du virus de l’herpès simplex I et II dans des échantillons cliniques directs et des cultures de tissus à l’aide du kit de typage de l’herpès Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™. Le virus herpès simplex (HSV) est un virus ancien et omniprésent, connu pour causer des infections aiguës et récurrentes chez l’homme. Dans les années 60, il a été reconnu que le virus HSV était composé de deux types distincts, le HSV-I et le HSV-II1. Le HSV-I était principalement associé à une infection oculaire et orale (au-dessus de la taille), tandis que le HSV-II était considéré comme une infection génitale (en dessous de la taille).
Le kit de typage de l’herpès PathoDx utilise quatre anticorps monoclonaux marqués à la fluorescéine, propres aux HSV-I et HSV-II (deux pour HSV-I ; deux pour HSV-II) pour détecter et identifier le virus herpès simplex. Le diagnostic standard du virus HSV repose sur sa croissance dans les cellules de culture tissulaire2,3. Les réactifs sont spécifiques à chaque type de HSV et ne présentent aucune coloration de réaction croisée.
  • Prêt à l’emploi : réactifs préparés
  • Facile à stocker : stockage entre 2 et 8°C
  • Facile à interpréter : le réactif de typage HSV-I montrera une fluorescence diffuse lumineuse vert-pomme, tandis que le réactif de typage HSV-II montrera une distribution granuleuse (modèle granulaire) de coloration fluorescente intense dans le cytoplasme et le noyau
Le réactif de typage HSV-I (bouchon violet) est un flacon compte-gouttes en plastique contenant 5,0 ml d’anticorps monoclonaux murins purifiés et marqués à la fluorescéine spécifiques au HSV-I, une contre-coloration bleu d’Evans, un inhibiteur de la coloration non spécifique et 0,098 % d’azoture de sodium dans une solution tampon stabilisée aux protéines.
Le réactif de typage HSV-II (bouchon rose) est un flacon compte-gouttes en plastique contenant 5,0 ml d’anticorps monoclonaux murins purifiés et marqués à la fluorescéine spécifiques au HSV-II, une contre-coloration bleu d’Evans, un inhibiteur de la coloration non spécifique et 0,098 % d’azoture de sodium dans une solution tampon stabilisée aux protéines.
Le kit de typage de l’herpès PathoDx contient les réactifs suivants :
  1. Réactif de typage HSV-I - 1 flacon compte-gouttes (bouchon violet)
  2. Réactif de typage HSV-II - 1 flacon compte-gouttes (bouchon rose)
  3. Liquide de montage (R62230) - 1 flacon compte-gouttes (bouchon noir)
  4. Lames de contrôle de typage de l’herpès (R62251) - 1 paquet de 5
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de typage de l’herpès PathoDx™
Quantité 100 tests/kit