Learn More
Thermo Scientific™ Latex de groupage des streptocoques du groupe F PathoDX™
Code produit 12657709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 tests/boîte
Conditionnement:
60 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12657709 60 tests/boîte 60 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12657709 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R62034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    105.86€ / 60 tests
    Économisez 10.14€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Le latex de groupage des streptocoques du groupe F PathoDx est utilisé avec les kits de groupage des streptocoques.
Utilisez le latex de groupage des streptocoques du groupe F Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ avec de groupage des streptocoques comme réactifs de remplacement. La procédure PathoDx emploie une méthode d’agglutination au latex associée à une procédure d’extraction par l’acide nitreux1,2. L’IgG couplée au latex est hautement spécifique de l’antigène d’un groupe de streptocoques donné. Cette méthode offre des avantages considérables par rapport à d’autres méthodes de groupage des streptocoques en termes de rapidité, de simplicité et de commodité.
Le groupe glucidique pour les streptocoques du groupe F correspond à des antigènes complexes avec une oligosaccharide rhamnose et des chaînes latérales variables, constituées principalement de glucosamine acétylée ou non acétylée. Dans la procédure PathoDx, un anticorps spécifique enrobant les particules de latex réagit et forme une agglutination avec l’antigène du groupe de streptocoques extrait de la paroi cellulaire bactérienne. Le test est destiné à être utilisé avec des colonies streptococciques bêta-hémolytiques sur gélose au sang de mouton ou avec des isolats streptococciques purs dans des cultures en bouillon. Les réactifs sont conçus pour donner une agglutination positive (2+ ou plus) avec une à deux colonies de 18 à 24 heures pour la plupart des isolats de streptocoques bêta-hémolytiques. Les colonies minuscules du groupe F et les variants de petites colonies d’autres streptocoques peuvent nécessiter la présence de 10 colonies, voire plus.
  • Prêt à l’emploi : réactifs préparés
  • Facile à stocker : stockage entre 2 et 8°C
  • Facile à interpréter : les colonies minuscules du groupe F et les petites colonies de souches d’autres groupes exigent de nombreuses autres colonies (inoculum lourd) pour donner une réaction d’agglutination positive. Un test négatif produit une apparence laiteuse uniforme sans agglutination après 60 secondes.
Le latex de groupage de streptocoques du groupe F (bouchon bleu) contient 3,0 ml d’une suspension de particules de latex bleu synthétique revêtues d’anticorps anti-IgG de lapin sensibilisé avec 0,098 % d’azoture de sodium et 0,05 % de ProClin 300® comme conservateur.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Latex de groupage des streptocoques du groupe F PathoDX™
Type Kit de test de streptocoques
Quantité 60 tests/boîte