Learn More
Thermo Scientific™ Kit de groupage des streptocoques PathoDX™
Code produit 12607709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 tests/kit
Conditionnement:
60 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12607709 60 tests/kit 60 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12607709 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R62025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    327.65€ / 60 tests
    Économisez 73.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Le kit de groupage de streptocoques PathoDx est un test d’agglutination au latex pour identifier des streptocoques bêta-hémolytiques des groupes A, B, C, F, et G provenant de cultures.
Utilisez le kit de groupage des streptocoques Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ pour effectuer un test d’agglutination au latex conçu pour identifier les streptocoques bêta-hémolytiques des groupes A, B, C, F et G de Lancefield à partir de plaques de culture primaires. La procédure PathoDx emploie une méthode d’agglutination au latex associée à une procédure d’extraction par l’acide nitreux1,2. L’IgG couplée au latex est hautement spécifique de l’antigène d’un groupe de streptocoques donné. Cette méthode offre des avantages considérables par rapport à d’autres méthodes de groupage des streptocoques en termes de rapidité, de simplicité et de commodité.
Les groupes glucidiques pour les streptocoques des groupes A, B, C, F et G sont des antigènes complexes avec une oligosaccharide rhamnose et des chaînes latérales variables, constituées principalement de glucosamine acétylée ou non acétylée. Dans la procédure PathoDx, un anticorps spécifique enrobant les particules de latex réagit et forme une agglutination avec l’antigène du groupe de streptocoques extrait de la paroi cellulaire bactérienne. Le test est destiné à être utilisé avec des colonies streptococciques bêta-hémolytiques sur gélose au sang de mouton ou avec des isolats streptococciques purs dans des cultures en bouillon. Les réactifs sont conçus pour donner une agglutination positive (2+ ou plus) avec une à deux colonies de 18 à 24 heures pour la plupart des isolats de streptocoques bêta-hémolytiques.
  • Prêt à l’emploi : réactifs préparés
  • Facile à interpréter : le kit de groupage de streptocoques PathoDx est conçu pour donner une réaction d’agglutination de 2+ ou plus, avec l’extrait d’une ou deux colonies d’une culture de streptocoques de 18 à 24 heures des groupes A, B, C et G de Lancefield (grande variété de colonies) en 60 secondes pour la plupart des isolats de streptocoques. Les colonies minuscules du groupe F et les petites colonies de souches d’autres groupes exigent de nombreuses autres colonies (inoculum lourd) pour donner une réaction d’agglutination positive. Un test négatif produit une apparence laiteuse uniforme sans agglutination après 60 secondes.
Les latex de groupage sont présentés sous forme de cinq flacons compte-gouttes, un flacon pour chacun des groupes A, B, C, F et G, contenant chacun 3,0 ml d’une suspension de particules de latex bleu synthétique revêtues d’anticorps anti-IgG de lapin sensibilisé avec 0,098 % d’azoture de sodium et 0,05 % de ProClin 300® comme conservateur.
Le kit de groupage de streptocoques PathoDx peut également être utilisé avec des streptocoques bêta-hémolytiques cultivés dans des cultures pures en bouillon. Le kit comprend les réactifs suivants :
  • Latex de groupage des streptocoques du groupe A (R62030) - 1 flacon compte-gouttes (bouchon rouge)
  • Latex de groupage des streptocoques du groupe B (R62031) - 1 flacon compte-gouttes (bouchon rose)
  • Latex de groupage des streptocoques du groupe C (R62032) - 1 flacon compte-gouttes (bouchon orange)
  • Latex de groupage des streptocoques du groupe F (R62034) - 1 flacon compte-gouttes (bouchon bleu)
  • Latex de groupage des streptocoques du groupe G (R62035) - 1 flacon compte-gouttes (bouchon violet)
  • Contrôle positif (R24042) - 1 flacon compte-gouttes (bouchon jaune)
  • Réactif 1 (R62050) - 1 flacon compte-gouttes (bouchon rouge)
  • Réactif 2 (R62055) - 1 flacon compte-gouttes (bouchon bleu)
  • Réactif 3 (R62060) - 1 flacon compte-gouttes (bouchon vert)
  • Agitateurs - 1 sachet
  • Lames jetables (R62070) - 1 boîte
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de groupage des streptocoques PathoDX™
Substances à analyser détectables Streptocoques bêta-hémolytiques
Type Kit de test de streptocoques
Comprend 1 flacon de latex pour le groupage des streptocoques de chaque groupe A, B, C, F et G ; Antigènes de contrôle ABC et FG ; Réactifs d’extraction 1, 2, 3 ; Agitateurs ; Lames jetables
Groupe d’organismes Groupes A, B, C, D, F et G
Quantité 60 tests/kit