Learn More
Thermo Scientific™ Kit de groupage de streptocoques Remel™ PathoDxtra™
Code produit 12866343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
2,8 ml
50 cartes
60 tests
60 tests/kit
Description:
Cartes de réaction jetables
Contrôle positif polyvalent PathoDxtra
Ensemble de réactifs de groupage PathoDxtra Strep
Kit de groupage de streptocoques PathoDxtra™
Latex de groupage Strep G PathoDxtra
Latex de groupage B PathoDxtra
PathoDxtra Strep groupe A Latex
PathoDxtra Strep groupe D Latex
PathoDxtra Strep groupe F Latex
PathoDxtra latex Strep Groupe C
Réactifs d’extraction PathoDxtra
Conditionnement:
3mL
50 pièces
60 tests
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Description Conditionnement
12866343 1 jeu Réactifs d’extraction PathoDxtra 60 tests
12806333 60 tests PathoDxtra Strep groupe D Latex 60 tests
12846333 60 tests PathoDxtra Strep groupe F Latex -
12846323 60 tests PathoDxtra Strep groupe A Latex 60 tests
12836353 1 jeu Ensemble de réactifs de groupage PathoDxtra Strep 60 tests
12896333 2,8 ml Contrôle positif polyvalent PathoDxtra 3mL
12876323 60 tests Latex de groupage B PathoDxtra 60 tests
12886333 60 tests Latex de groupage Strep G PathoDxtra 60 tests
13206059 60 tests/kit Kit de groupage de streptocoques PathoDxtra™ 60 tests
12806373 50 cartes Cartes de réaction jetables 50 pièces
12886323 60 tests PathoDxtra latex Strep Groupe C 60 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12866343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DR0709M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    43.04€ / 60 tests
    Économisez 59.96€
    58% de réduction
 Article restreint
En stock
Élimine le besoin de recourir à une incubation et fournit une solution de groupage de streptocoques plus rapide que l’extraction enzymatique plus traditionnelle.
Éliminez la nécessité d’une incubation et proposez une solution de groupage de streptocoques plus rapide que l’extraction enzymatique traditionnelle avec le kit de groupage de streptocoques Thermo Scientific™ PathoDxtra™.
  • Améliore l’efficacité du flux de travaux — Extraction acide instantanée sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’incubation ou à la reconstitution
  • Permet de gagner du temps — Des procédures simples et rapides permettent de lire facilement les résultats
  • Réduit les coûts — Identifie tous les groupes de streptocoques cliniquement importants, notamment le groupe D ; aucun réactif supplémentaire requis
  • Offre une grande flexibilité — Variantes de kit disponibles pour répondre aux besoins des tests
Inclut :
Kit de groupage de streptocoques PathoDxtra (Réf. DR0700M) : Latex de groupage A, B, C, D, F et G de 3 ml chacun ; contrôle positif polyvalent, 2,8 ml ; réactif d’extraction 1 : 4 ml ; réactif d’extraction 2 : 4 ml ; réactif d’extraction 3 : 2 x 10 ml ; bâtonnets de mélange ; cartes de réaction jetables
Kit de réactifs d’extraction PathoDxtra (Réf. DR0709M) : Réactif d’extraction 1 : 4 ml ; réactif d’extraction 2 : 4 ml ; réactif d’extraction 3 : 2 x 10 ml ; à utiliser avec le kit de groupage des streptocoques PathoDxtra
Kit de réactifs de groupage des streptocoques PathoDxtra (Réf. DR0710M) : Réactif d’extraction 1 à 4 ml ; réactif d’extraction 2 à 4 ml ; réactif d’extraction 3 - 2 x 10 ml ; bâtonnets de mélange, cartes de réaction jetables ; à utiliser avec des réactifs au latex de groupage des streptocoques PathoDxtra sélectionnés, à acheter séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coffrets de témoins Positif
Description Réactifs d’extraction PathoDxtra
Substances à analyser détectables Streptocoques bêta-hémolytiques
Type Réactifs pour les tests de streptocoques
À utiliser avec (application) Détection d’immunoessai enzymatique
Comprend Réactif d’extraction 1, 4 ml ; réactif d’extraction 2, 4 ml ; réactif d’extraction 3, 2 x 10 ml ; à utiliser avec le kit de groupage des streptocoques PathoDxtra
Matériau Polyvalent
Groupe d’organismes Groupes A, B, C, D, F et G
Quantité 1 jeu
La corrélation entre les tests rapides de groupage des streptocoques et les méthodes de référence est meilleure lorsque seuls des streptocoques qui sont Β-hémolytiques sur une gélose au sang de mouton sont testés.1, 2, 3, 4