Learn More
Thermo Scientific™ Purifiés par PHA
Code produit 10082333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10082333 1 flacon 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10082333 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30852801
 Article restreint
En stock
La phytohémagglutinine (PHA) est un agent mitogène utilisé dans des études impliquant la perméabilité cellulaire.
Réalisez des études impliquant la perméabilité cellulaire avec la phytohémagglutinine (PHA) Thermo Scientific™ Remel™. La PHA est un agent mitogène dérivé d’extraits de pépins de Phaseolus vulgaris. Elle cause l’érythroagglutination et stimule la mitose lymphocytaire progressive dans la culture cellulaire. La PHA s’est avérée bénéfique dans l’étude de la réaction immunitaire, de la cinétique des lymphocytes et de la dynamique de la moelle osseuse. À ces fins, il est souhaitable d’utiliser une substance qui comporte des qualités plus reproductibles et une puissance connue.
La phytohémagglutinine purifiée est une fraction protéique lyophilisée et hautement raffinée de lʼextrait de pépins Phaseolus spp, dans lequel l’activité mitogène spécifique et le rapport d’activité mitogène / hémagglutinante ont été augmentés par un facteur d’environ 100/1 pendant la purification. Les activités agglutinantes et mitogènes de la phytohémagglutinine (PHA) sont associées aux fractions protéiques des extraits bruts, qui sont suffisamment semblables par leurs propriétés physico-chimiques, ce qui rend leur séparation difficile. Des extraits relativement bruts sélectionnés pour leur capacité à produire de bonnes images mitotiques se sont avérés utiles dans la culture de routine des lymphocytes pour les études de chromosomes.
  • Prêt à l’emploi : réactif préparé
  • Facile à stocker : stockage entre 2° et 8°C jusqu’à leur utilisation
  • Utiles dans la culture de routine des lymphocytes pour les études de chromosomes
La phytohémagglutinine purifiée est une fraction protéique lyophilisée et hautement raffinée de lʼextrait de pépins Phaseolus spp. Chaque flacon contient 2 mg de phytohémagglutinine lyophilisée (purifiée), séchée à partir d’un petit volume de solution saline tamponnée sans conservateur. Le réactif peut être reconstitué à n’importe quel volume souhaité dans une solution saline stérile (si elle est tamponnée, de préférence à un pH compris entre 6,5 et 8) ou dans de l’eau distillée, à l’aide d’une seringue hypodermique stérile jetable.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Purifiés par PHA
Format Flacon
Quantité 1 flacon