Learn More
Thermo Scientific™ Disque PRO avec réactif
Code produit 12689927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests/kit
Conditionnement:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12689927 25 tests/kit 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12689927 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R211357
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez les micro-organismes de levures et d’anaérobies, principalement Candida albicans et Clostridium difficile, à l’aide du kit PRO.
Identifiez les micro-organismes de levures et d’anaérobies, principalement Candida albicans and Clostridium difficile, à l’aide du kit Thermo Scientific™ Remel™ PRO. Il est recommandé d’utiliser le kit PRO dans des procédures qualitatives pour détecter l’enzyme L-Proline aminopeptidase dans les levures et les cellules bactériennes. Le kit PRO peut être utilisé comme test d’analyse de colonies unique pour faciliter l’identification de Candida albicans et Clostridium difficile. Le disque PRO est positif à 99 % lors du test de C. difficile des cultures anaérobies. Il permet de différencier d’autres bacilles à gram positif et à gram négatif.
Utilisez le kit PRO pour identifier Candida albicans et Clostridium difficile. C. albicans est l’agent pathogène de levure le plus fréquemment isolé des échantillons cliniques1. En 1990, Perry et al. ont évalué un test rapide pour faciliter l’identification de C. albicans selon la détection colorimétrique de l’enzyme, L-proline aminopeptidase2. C. difficile est reconnu comme la principale cause de colite pseudomembraneuse associée aux antibiotiques et comme une cause fréquente de diarrhée acquise à l’hôpital. Fedorko et Williams ont signalé que la détection de l’aminopeptidase de la L-Proline permet d’identifier C. difficile car il s’agit de l’un des rares tests biochimiques pour lesquels cet organisme est positif3.
  • Facile à stocker : aucun stockage spécial n’est nécessaire
  • Facile à lire : après l’ajout d’une goutte de cinnamaldéhyde, un changement passant du rouge au rose indique un test positif
Le disque PRO contient le substrat L-proline-β-naphthylamide. Ce substrat est hydrolysé par une aminopeptidase libérant de la β-naphthylamine. Après l’ajout du réactif de cinnamaldéhyde, la β-naphthylamine réagit avec le ρ-diméthyl-aminocinnamaldéhyde pour former un complexe rouge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 tests/kit