Learn More
Thermo Scientific™ Contrôle de coloration AFB QC-Slide™ Remel™
Code produit 12673678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 lames / boîte
45 lames / boîte
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12673678 45 lames / boîte 1 pièce
12627609 10 lames / boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12673678 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R40146
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le contrôle de coloration AFB QC-Slide Remel est une lame de contrôle de la qualité fixée à la chaleur pour les procédures de coloration des bacilles rapides à l’acide.
Le contrôle de coloration AFB QC-Slide Remel est une lame de contrôle de la qualité fixée à la chaleur pour les procédures de coloration des bacilles rapides à l’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Contrôle de coloration AFB
Format Lame en verre
Type de produit Contrôle de coloration AFB
Quantité 45 lames / boîte