Learn More
Thermo Scientific™ Carbonate de sodium Remel™
Code produit 13277499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13277499 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13277499 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R21267
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Différenciez biochimiquement les Mycobacterium spp à croissance rapide et lente à l’aide du carbonate de sodium avec le test d’arylsulfatase.
Différenciez biochimiquement les Mycobacterium spp à croissance rapide et lente à l’aide du réactif au carbonate de sodium Thermo Scientific™ Remel™ avec un test d’arylsulfatase. Whitehead et al. ont décrit un test d’arylsulfatase liquide qui utilise le sulfate de phénolphtaléine comme substrat, un temps d’incubation de 2 semaines1 et qui pourrait servir à différencier les bacilles virulents de tuberculose des souches non virulentes. Wayne et al. ont rapporté qu’à l’exception de Mycobacterium rhodochrous, toutes les mycobactéries produisent l’enzyme arylsulfatase2, ainsi que des milieux d’arylsulfatase liquides et solides formulés3.
Le test d’arylsulfatase mesure la capacité de certaines mycobactéries à produire l’enzyme arylsulfatase qui attaque le substrat phénolphtaléine sulfate, libérant ainsi de la phénolphtaléine libre. Ceci conduit au développement de la couleur rouge dans le milieu lorsque du carbonate de sodium est ajouté. Kubica et Rigdon ont proposé l’utilisation d’un test d’arylsulfatase de 3 jours pour différencier le complexe de Mycobacterium fortuitum du complexe de Mycobacterium spp saprophytique.4 Prêt à l’emploi : Réactif liquide. Facile à interpréter : Le développement / la bande de couleur rose-rouge sur la surface est facile à interpréter. Ce réactif contient du carbonate de sodium 2N (106 g/1 000 ml). Il est fourni sous forme de flacons de 25 ml. Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Carbonate de sodium
Quantité 25 ml
Forme Liquide