Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Soya Peptone Neutralized
Code produit 13255689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 g
5 kg
Conditionnement:
400g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13255689 400 g 400g
13275719 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13255689 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LP0044C
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Oxoid Soya Peptone Neutralized is a vegetable peptone high in carbohydrates.
Thermo Scientific™ Oxoid Soya Peptone Neutralized is a vegetable peptone complying with USP specifications. Its high carbohydrate content makes it suitable for many purposes.
It is widely used in culture media for the cultivation of many fastidious organisms and where rapid, luxuriant growth is required.
Total Nitrogen: ≥8.5%
Amino Nitrogen: 2.3%
Sodium Chloride: 0.4%
pH (2% solution): 7.2 ± 0.2%
Un milieu de culture largement utilisé pour la culture de nombreux organismes fastidieux et où une croissance rapide et luxuriante est nécessaire.
  • Azote total : ≥ 8,5 %
  • Azote aminé : 2,3 %
  • Chlorure de sodium : 0,4 %
  • pH (solution à 2 %) : 7,2 ± 0,2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Forme Dehydrated Powder
Type de produit Peptone
À utiliser avec (application) Culture media or fermentation processes
Quantité 400 g
Protein Source Soy
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.