Learn More
Thermo Scientific™ Agent de liquéfaction Remel™ Sputasol
Code produit 11943262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 7,5 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11943262 10 x 7,5 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11943262 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0233A
 Article restreint
En stock
Le produit Thermo Scientific™ Remel Sputasol est un agent de liquéfaction destiné aux échantillons d’expectoration.
Le produit Thermo Scientific™ Remel Sputasol est un agent de liquéfaction destiné aux échantillons d’expectoration.
  • Chaque flacon se dilue dans de l’eau distillée stérile afin d’obtenir 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sputasol
Quantité 10 x 7,5 ml