Learn More
Thermo Scientific™ Épreuve d’agglutination au latex Staphaurex™
Code produit 11494089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 tests/kit
Unit Size:
120 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11494089 120 tests/kit 120 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11494089 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R30859901
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Identifiez et différenciez rapidement les staphylocoques qui possèdent une coagulase et/ou une protéine A, en particulier Staphylococcus aureus, d’autres staphylocoques.
Rapidly identify and differentiate staphylococci which possess coagulase and/or protein A, particularly Staphylococcus aureus, using the Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latex Agglutination Test.
Découvrez la qualité et la fiabilité grâce à ce test au latex rapide et précis pour l’identification et la différenciation de staphylococcus aureus. Les particules de latex blanc sont enduites de fibrinogène humain pour la détection du facteur d’agglutination et d’IgG spécifique pour la détection de la protéine A.
Lorsqu’elle est mélangée sur une lame avec une suspension de S. aureus, la réaction du facteur d’agglutination avec le fibrinogène et/ou la protéine A avec l’IgG provoque rapidement une forte agglutination des particules de latex.
Performances éprouvées
  • Faites confiance aux tests éprouvés avec plus de 50 ans de retour d’expérience
  • Maintenez la confiance avec des résultats fiables présentant une sensibilité et une spécificité supérieures à 99 % (selon les données disponibles dans les notices fournies)
Efficacité du flux de travail
  • Les réactions claires et fiables fournissent des résultats faciles à lire
  • Améliorez la productivité grâce à un kit compact, aux réactifs avec des codes couleur et une station de travail pratique
  • Utilisation flexible à partir de milieux sélectifs et non sélectifs
  • Le latex de contrôle n’est pas requis
Solution économique
  • Rationnalisez les dépenses en achetant séparément les composants du kit
  • Gagnez du temps, de l’argent et des ressources en faisant appel à une seule société, une seule source, pour un ensemble complet de solutions d’identification pour les Staphylocoques.
Bien que les staphylocoques soient généralement présents sur la peau et dans les muqueuses, ils ont été associés à de nombreuses infections humaines et animales. S.aureus et d’autres staphylocoques positifs à la coagulase ont été identifiés comme la cause d’infections suppuratives, d’intoxication alimentaire et du syndrome de choc toxique. Ils ont été isolés de presque tous les sites anatomiques.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Coffrets de témoins Positif
Description Épreuve d’agglutination au latex Staphaurex
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Protéine A
Type Kit de test de Staphylococcus aureus
Comprend Latex pour épreuve, cartes de réactions jetables, bâtonnets d‘échantillonnage et de mélange jetables
Quantité 120 tests/kit
Classe d’organisme cible Staphylococcus aureus