Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’extraction d’acide Streptex™
Code produit 13275789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tests/kit
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13275789 50 tests/kit 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13275789 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30951301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    94.68€ / 50 tests
    Économisez 34.32€
    26% de réduction
 Article restreint
En stock
Procédez à l’extraction et à l’identification rapides des antigènes du groupe streptococcique Lancefield provenant d’organismes cultivés à l’aide du kit d’extraction d’acide Streptex™.
Procédez à l’extraction et à l’identification rapides des antigènes du groupe streptococcique Lancefield provenant d’organismes cultivés à l’aide du kit d’extraction d’acide d’extraction d’acide Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ en conjonction avec le kit Streptex™ (ZL50/R30950501 et ZL61/R30164701). Lancefield a démontré que les antigènes du groupe streptococcique peuvent être extraits sous forme soluble et identifiés par des réactions de précipitation avec des antisérums homologues1. Le kit Streptex™ nécessite au moins 10 minutes d’incubation à 37°C pour extraire l’antigène du groupe. Les réactifs fournis dans ce kit permettent une extraction plus rapide de l’antigène de groupe.
Les espèces de streptocoques sont classifiées en fonction de leurs propriétés hémolytiques (alpha et bêta). Les streptocoques bêta-hémolytiques sont également classifiés par groupe de Lancefield. La majorité des espèces de streptocoques possèdent des antigènes spécifiques au groupe qui sont généralement des composants structuraux en glucides de la paroi cellulaire.
Les antigènes spécifiques au groupe sont extraits des streptocoques par l’acide nitreux dans une étape d’incubation simple et courte. L’extrait est ensuite neutralisé et des antigènes sont détectés et identifiés par des suspensions de particules de latex enduites d’anticorps spécifiques au groupe.
  • Prêt à l’emploi : kit de réactifs
  • Extraction rapide : en moins d’une minute.
  • Facilité d’identification : Le résultat positif est indiqué par l’agrégation des particules de latex.
Le kit d’extraction d’acide fournit des réactifs pour l’extraction des groupes A, B, C, F et G de Lancefield à température ambiante (18 à 30°C). L’extraction est terminée en 1 minute. L’antigène du groupe D ne peut pas être extrait avec ces réactifs.
Les suspensions de latex pour les groupes A, B, C, D, F et G sont fournies dans le kit Streptex™ (ZL50/R30950501 et ZL61/R30164701) ou sous forme de suspensions individuelles.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’extraction de streptex et d’acide
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Streptocoques bêta-hémolytiques
Type Kit de test de streptocoques
Comprend 7 ml de chacun des réactifs d’extraction 1, 2, et 3, tubes jetables, porte-tubes jetable, bâtonnets de mélange, distributeurs d’échantillons
Groupe d’organismes Lancefield A, B, C, D, F et G
Quantité 50 tests/kit