Learn More
Thermo Scientific™ Enzyme d’extraction Remel™ Streptex™
Code produit 13275659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
11 ml/flacon, 25 tests/kit
Conditionnement:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13275659 11 ml/flacon, 25 tests/kit 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13275659 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30951001
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Remel Streptex et l’enzyme d’extraction sont utilisés avec le kit Streptex.
Les réactifs supplémentaires Streptex™ sont destinés à être utilisés dans le système de groupage streptococcique fourni par le kit Streptex, qui contient tous les composants nécessaires au système. Ces réactifs sont fournis en tant qu'articles de remplacement. Pour obtenir des informations complètes et savoir comment utiliser correctement ce produit, l’utilisateur est renvoyé au manuel d’utilisation qui accompagne les kits Streptex (ZL50/R30950501 et ZL61/R30164701).
Alertes de commande :
Lyophilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Enzyme d’extraction et Streptex
Marquage CE Oui
Type Kit de test de streptocoques
Type d’emballage 25 tests/kit
Quantité 11 ml/flacon, 25 tests/kit