Learn More
Thermo Scientific™ Latex de groupage D Streptex
Code produit 11474099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tests/kit
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474099 50 tests/kit 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11474099 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30950901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    101.69€ / 50 tests
    Économisez 17.31€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Le latex de groupage D Streptex est un réactif supplémentaire utilisé avec le kit Streptex du système de groupage streptococcique.
Complétez les réactifs du kit d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ avec le latex de groupage D Thermo Scientific Remel Streptex. Le kit d’agglutination au latex Streptex est un test rapide au latex utilisé pour détecter et identifier les groupes de streptocoques A, B, C, D F et G de Lancefield et contient tous les composants nécessaires au système. Le test utilise des particules de latex sensibilisées par des anticorps spécifiques au groupe qui s’agglutinent en présence d’antigènes homologues.
Les streptocoques peuvent généralement être classifiés en alpha, bêta ou gamma en fonction de leurs réactions hémolytiques, comme indiqué par l’apparition de zones autour de colonies en culture sur de la gélose au sang. Les streptocoques bêta-hémolytiques se caractérisent plus précisément par des groupes de Lancefield.
La plupart des streptocoques possèdent des antigènes spécifiques au groupe qui sont généralement des composants structuraux en glucides de la paroi cellulaire. Lancefield a démontré que ces antigènes peuvent être extraits sous forme soluble et identifiés par des réactions de précipitation avec des antisérums homologues1. Ces particules de latex de polystyrène, enduites d’anticorps spécifiques au groupe, s’agglutinent fortement en présence d’antigènes homologues et restent en suspension lisse en l’absence d’antigène homologue.
  • Prêt à l’emploi : La suspension latex est fournie sous forme de réactif prêt à l’emploi.
  • Solution économique : Rationalisez les dépenses en achetant séparément les composants du kit.
  • Réactif à code couleur : Bouchon rose.
Le réactif du latex de groupage D Streptex contient du latex spécifique au groupe D, suffisant pour 50 tests. Il est fourni dans des flacons compte-gouttes en plastique. Les particules de latex de polystyrène enduites d’anticorps purifiés de lapin à l’antigène du groupe D sont suspendues à une concentration de 0,5 % dans le tampon phosphate (pH 7,4) contenant 0,1 % d’azoture de sodium comme conservateur.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Groupe D
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Groupe Lancefield D
Type Kit de test de streptocoques
Groupe d’organismes Lancefield D
Quantité 50 tests/kit