Learn More
Thermo Scientific™ Contrôle positif Streptex
Code produit 13215589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13215589 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13215589 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30164601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.45€
    66.86€ / 2mL
    Économisez 30.59€
    31% de réduction
 Article restreint
En stock
Le contrôle positif Streptex est un contrôle positif polyvalent qui est utilisé avec le kit Streptex du système de groupage streptococcique.
Validez vos procédures de test avec le contrôle positif Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™.
Streptex est un système de test rapide au latex utilisé pour détecter et identifier les groupes de streptocoques A, B, C, D, F et G de Lancefield. Il contient tous les composants nécessaires au système.
Le test utilise des particules de latex sensibilisées par des anticorps spécifiques au groupe qui s’agglutinent en présence d’antigènes homologues. Le réactif de contrôle positif Streptex est un contrôle positif polyvalent fourni en tant qu’accessoire pour le kit Streptex.
Les streptocoques peuvent généralement être classifiés en alpha, bêta ou gamma en fonction de leurs réactions hémolytiques, comme indiqué par l’apparition de zones autour de colonies en culture sur de la gélose au sang. Les streptocoques bêta-hémolytiques se caractérisent plus précisément par des groupes de Lancefield.
La plupart des streptocoques possèdent des antigènes spécifiques au groupe qui sont généralement des composants structuraux en glucides de la paroi cellulaire. Lancefield a démontré que ces antigènes peuvent être extraits sous forme soluble et identifiés par des réactions de précipitation avec des antisérums homologues1. Ces particules de latex de polystyrène, enduites d’anticorps spécifiques au groupe, s’agglutinent fortement en présence d’antigènes homologues et restent en suspension lisse en l’absence d’antigène homologue. L’enzyme d’extraction utilisée est la fraction protéolytique lyophilisée obtenue à partir de cultures de Streptomyces griseus contenant du chlorure de calcium.
  • Prêt à l’emploi : la suspension latex est fournie sous forme de réactif prêt à l’emploi
  • Solution rentable : rationnalisez les dépenses en achetant séparément les composants du kit
  • Réactif à code couleur : bouchon rouge
Le réactif de contrôle positif polyvalent Streptex contient un extrait polyvalent d’antigènes d’une souche représentative de chaque groupe streptococcique A, B, C, D, F et G. Il est fourni dans des flacons compte-gouttes en plastique. La solution contient un tampon phosphate pH 7,4 et 0,1 % d’azoture de sodium comme conservateur.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coffrets de témoins Positif
Description Contrôle positif Streptex™
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Groupes A, B, C, D, F ou G du Streptococcus à utiliser avec Streptex
Format Vial
Type Kit de test de streptocoques
Matériau Polyvalent
Groupe d’organismes Groupes A, B, C, D, F et G
Type d’emballage 50 tests/kit
Quantité 2 ml
Classe d’organisme cible Streptocoque