Learn More
Thermo Scientific™ Test rapide d’agglutination au latex Streptex™
Code produit 11923152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tests/kit
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11923152 50 tests/kit 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11923152 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R30950555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    158.77€ / 50 tests
    Économisez 46.23€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Isolez, identifiez et différenciez les streptocoques de groupes A, B, C, F et G de Lancefield avec une extraction acide pour une détection qualitative rapide à l’aide du test rapide d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Streptex™.
Utilisez ce test rapide d’agglutination au latex qui constitue une solution complète pour isoler et différentier les groupes A, B, C, F de Lancefield, & G. View distinct, clear results with white latex agglutination on a black background. Individual latex grouping reagents are available as required.
With Streptex, group specific antigens are extracted from streptococci in a simple incubation step. Antigens are then identified using polystyrene latex particles which have been coated with group-specific antibodies. These latex particles agglutinate strongly in the presence of homologous antigen and remain in smooth suspension in the absence of homologous antigen.
For a more rapid acid extraction method, Streptex Acid Extraction Kit (Part No. R30951301) disponible  pour une utilisation avec Streptex. L’extraction acide permet d’extraire rapidement les antigènes de groupes sans incubation. Toutefois, l’antigène du groupe D n’est pas extrait efficacement avec l’extraction acide. Par conséquent, une autre méthode doit être utilisée pour confirmer les streptocoques présumés du groupe D.
Performances éprouvées
  • Faites confiance aux tests éprouvés avec plus de 50 ans de performances combinées
  • Maintenez la confiance avec des résultats fiables présentant une sensibilité supérieure à 99 % (selon les données disponibles dans la notice fournie)
Efficacité du flux de travail
  • Obtenez des résultats faciles à lire avec des réactions claires et robustes
  • Améliorez la productivité grâce à la configuration compacte du kit, aux réactifs de couleur et aux stations de travail pratiques
  • Bénéficiez d’une grande flexibilité avec une utilisation à partir de milieux de culture sélectifs et non sélectifs, sans latex de contrôle 
Solution économique
  • Maximisez l’efficacité des dépenses en achetant des composants du kit séparément
  • Gagnez du temps, de l’argent et des ressources en faisant appel à une seule société, une seule source, pour un ensemble complet de solutions d’identification des Staphylocoques
Les streptocoques sont des cocci à Gram-positifs, sans catalase, anaérobies facultatifs, qui se présentent par paires ou chaînes. Ils provoquent de nombreuses maladies cliniques, notamment des pharyngites, scarlatine, otite moyenne, impétigo, méningite, septicémie néonatale, pneumonie, endocardite, ostéomyélite et fasciite nécrosante. L’une des caractéristiques phénotypiques utiles des streptocoques est la réaction hémolytique, généralement classée comme alpha, bêta ou gamma, en fonction de l’aspect des zones autour des colonies sur un milieu de gélose au sang. Les streptocoques bêta-hémolytiques sont également caractérisés par les groupes de Lancefield en fonction des différences antigéniques dans les polysaccharides spécifiques aux groupes situés dans la paroi cellulaire bactérienne.
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour vous offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Coffrets de témoins Positif
Description Test rapide d’agglutination au latex Streptex
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Groupes streptococciques Lancefield A, B, C, F et G
Type Kit de test de streptocoques
Comprend Réactifs de test au latex, réactifs d’extraction, contrôle positif polyvalent, tubes jetables, porte-tube jetable, cartes de réaction jetables, bâtonnets de mélange et distributeurs d’échantillons
Matériau Polyvalent
Groupe d’organismes Lancefield A, B, C, F et G
Quantité 50 tests/kit