Learn More
Thermo Scientific™ Test rapide d’agglutination au latex du Streptococcus pneumoniae Wellcogen™
Code produit 11454089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 tests/kit
Conditionnement:
30 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454089 30 tests/kit 30 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11454089 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30859001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    272.94€ / 30 tests
    Économisez 53.06€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Détectez rapidement les antigènes capsulaires du Streptococcus pneumoniae dans les fluides corporels humains ou les hémocultures à l’aide du test d’agglutination au latex.
Détectez directement les antigènes capsulaires du Streptococcus pneumoniae dans le liquide céphalorachidien humain (LCH), le sérum, l’urine ou les hémocultures à l’aide du test rapide d’agglutination au latex du Streptococcus pneumoniae Thermo Scientific™ Wellcogen™.
Ce test rapide d’agglutination au latex sert à la détection qualitative des antigènes capsulaires à partir de Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus) présents dans les fluides corporels suite à une infection, ou en hémocultures.
Le réactif comprend des particules de latex de polystyrène recouvertes d’anticorps purifiés provenant d’un sérum omnivalent ; il réagit avec tous les sérotypes identifiés de pneumocoques. Ces particules de latex s’agglutinent en présence d’une quantité suffisante d’antigènes homologues.
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Kit de tests de dépistage du Streptococcus pneumoniae Wellcogen
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Streptococcus pneumoniae
Type Kit de test de streptocoques
Quantité 30 tests/kit