Learn More
Thermo Scientific™ Kit de contrôle du rotavirus
Code produit 13235599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 flacons/kit
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13235599 2 flacons/kit 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13235599 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R246551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    172.80€ / 2 pièces
    Économisez 49.20€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Surveillez les défaillances systématiques brutes à l’aide du kit Xpect Rotavirus Contro comme matériau de contrôle de la qualité externe pour le kit Xpect Rotavirus.
Surveillez les défaillances systématiques brutes à l’aide du kit Thermo Scientific™ Remel™ Xpect™ Rotavirus Control comme matériau de contrôle de la qualité externe pour le kit Xpect Rotavirus. Ce kit contient un contrôle négatif et un contrôle positif.
Surveillez les défaillances systématiques brutes à l’aide du kit Xpect Rotavirus Contro comme matériau de contrôle de la qualité externe pour le kit Xpect Rotavirus.
  • Prêt à l’emploi
  • Utilisé comme test de confirmation avant l’utilisation de l’échantillon patient.
  • Doit être testé conformément aux instructions d’utilisation de Xpect Rotavirus.
Ce kit est utilisé pour les procédures qualitatives. Le test doit produire des résultats négatifs et positifs avec le contrôle correspondant avant de tester l’échantillon patient.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de contrôle
Comprend Contrôle positif 1 ml/flacon ; contrôle négatif 1 ml/flacon
Quantité 2 flacons/kit