Learn More
Thermo Scientific™ Kit de contrôle pour VRS Remel™ Xpect™
Code produit 13225599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 flacons
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13225599 2 flacons 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13225599 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R246012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    183.44€ / 2 pièces
    Économisez 52.56€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Le kit de contrôle Remel Xpect RSV est un kit de contrôle au liquide VRS Xpect.
Le kit de contrôle Remel Xpect RSV est un kit de contrôle au liquide VRS Xpect.
  • Méthode : Immunodosage chromatographique
  • Échantillons prélevés sur des échantillons nasopharyngés chez des patients néonatals et pédiatriques
Alertes de commande :
Six tests positifs et négatifs peuvent être effectués à partir de 1 ensemble de contrôles.
Comprend :
1 contrôle positif du flacon et 1 contrôle négatif du flacon 1 ml/flacon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 6 tests
Type Control
Comprend 1 flacon de contrôle positif, 1 flacon de contrôle négatif 1 ml/flacon.
Quantité 2 flacons