Learn More
Remifentanil Ester Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Remifentanil Ester Hydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H18N2O2.ClH/c1-17-12(16)13(7-9-14-10-8-13)15-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,14-15H,7-10H2,1H3;1H |
| Poids de la formule | 270.12 |