Learn More
Unity Lab Services™ Service de requalification de surveillance à distance
Code produit 30178679
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Équipement de surveillance à distance
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30178679 Équipement de surveillance à distance 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30178679 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur RQRM
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Services de requalification pour la surveillance à distance (documentation incluse)
Requalification (RQ) : Vérification documentée que l'équipement (tel qu'installé) fonctionne comme prévu conformément aux spécifications du fabricant et est conforme aux normes et exigences.
  • Les tests clés comprennent la vérification que les capteurs et tous les accessoires sont correctement assemblés et installés, et que les journaux d'audit sont consultables et imprimables.
  • Veuillez noter que l'installation et la qualification opérationnelle, idéalement accompagnées de la maintenance préventive et de l'étalonnage, doivent être effectuées sur l'équipement de laboratoire avant que les services de requalification puissent être réalisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Équipement de surveillance à distance
Type de produit Service de requalification