Learn More
Thermo Scientific™ Étalonnage à point unique de surveillance à distance, ISO 9001
Code produit 32018037 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durée:
1 jour
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée Conditionnement
32018037 1 jour 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32018037 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CALBCRM1
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Étalonnage à un seul point de surveillance à distance. ISO 9001 : Certificat avec données avant et après. Exigences réglementaires : Idéal pour les organisations devant vérifier les performances des équipements selon les spécifications du fabricant.
Étalonnage à point unique pour surveillance à distance
  • ISO 9001 : Certificat avec données avant et après.
  • Exigences réglementaires : Idéal pour une organisation qui doit vérifier les performances de l'équipement selon les spécifications du fabricant. Incertitudes non requises.
  • Inclus dans la prestation du service : Trouvé comme données d’étalonnage laissées ; étiquette d’étalonnage détaillée, Si une unité est hors tolérance, un ajustement est effectué
  • Inclus sur le certificat accrédité : numéro de série/actif ; Données de mesure ; Conditions environnementales ; Évaluation de la conformité ; Équipements de référence utilisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Dispositifs de surveillance à distance
Durée 1 jour
Type de produit Étalonnage