Learn More
GA International Removable Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Code produit 17894756
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101,6 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
50,8 x 25,4 mm
67 x 7 mm
76,2 x 50,8 mm
9 mm
Diamètre (métrique):
25,4 mm
76,2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
3000 pièces
4000 pièces
8000 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Diamètre (métrique) Conditionnement
17894756 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm 1000 pièces
17884756 67 x 7 mm 25,4 mm 2000 pièces
17884656 67 x 7 mm 76,2 mm 4000 pièces
17814486 101,6 x 25,4 mm 25,4 mm 1000 pièces
17864486 101,6 x 25,4 mm 76,2 mm 2000 pièces
17844276 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm 2000 pièces
17824276 76,2 x 50,8 mm 25,4 mm 1000 pièces
17854486 76,2 x 50,8 mm 76,2 mm 1000 pièces
17804286 9 mm 25,4 mm 4000 pièces
17874766 9 mm 76,2 mm 8000 pièces
17884396 31,8 x 22,2 mm 25,4 mm 1000 pièces
17834196 31,8 x 22,2 mm 76,2 mm 3000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17894756 Fournisseur GA International Code fournisseur AUTR28C11WH
Expédition estimée: 02-12-2026
Removable autoclave-resistant labels are intended for identifying items that will undergo sterilization in steam autoclaves, dry heat ovens and gamma irradiators.
  • Glove-friendly adhesive won't stick to your gloves and ensures the labels are readily removable without leaving behind any adhesive residue
  • Can resist elevated temperatures, ideal for autoclave sterilization cycles at ideal for multiple autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Removable
Couleur White
Finition Medium Gloss
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 1000/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -76°F to +302°F
Plage de températures (métrique) -60°C to +150°C
Dimensions (L x l) 50,8 x 25,4 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25,4 mm