Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible pour instruments Thermo Scientific™
Code produit 10743867 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
5 μl
10 μl
50 μl
Calibre d’aiguille:
26 s ga.
Calibre 23
Calibre 26
Calibre 26s
Calibre 31
Longueur (métrique):
42 mm
50 mm
57 mm
75 mm
À utiliser avec (équipement):
GC Thermo
Instruments GC Agilent
Instruments GC CTC
Instruments GC Shimadzu
Échantillonneur automatique AS2000
Échantillonneur automatique TriPlus RSH
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Longueur (métrique) À utiliser avec (équipement) unitSize
10743867 10 μl Calibre 23 42 mm Instruments GC Agilent 1 pièce
10702517 5 μl Calibre 31 75 mm GC Thermo 1 pièce
10785174 10 μl Calibre 26 50 mm Instruments GC CTC 1 pièce
10419054 10 μl Calibre 23 50 mm Instruments GC CTC 1 pièce
10724847 50 μl Calibre 23 50 mm Échantillonneur automatique AS2000 1 pièce
12896036 1 μl Calibre 23 57 mm Échantillonneur automatique TriPlus RSH 1 pièce
15274563 5 μl 26 s ga. 42 mm Instruments GC Shimadzu 1 pièce
15264573 10 μl Calibre 26s 42 mm Instruments GC Shimadzu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10743867 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365D1611
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les seringues à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour une introduction d’échantillons précise et reproductible dans les instruments GC, avec ou sans aiguille.
Bénéficiez de la durabilité, de la clarté et de la précision lors de l’introduction des échantillons de chromatographie en phase gazeuse (CG) pour des résultats analytiques fiables, jour après jour. Les seringues à aiguille amovible Thermo Scientific™ offrent une introduction d’échantillons précise et reproductible, avec ou sans aiguille. Choisissez parmi tout un éventail de tailles, de types et de compatibilités pour échantillonneur automatique de chromatographie en phase gazeuse. Elles sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
Durabilité
La conception améliorée des seringues permet :
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Une plus grande plage de températures
  • Une souplesse de fonctionnement supérieure
  • Une durée de vie prolongée et une amélioration du cycle de vie
Clarté
Les seringues sont fournies avec une échelle noire nette et facile à lire qui facilite la distribution homogène des échantillons avec les seringues manuelles et qui permet l’identification facile des seringues pour échantillonneur automatique installées.
Précision
La conception améliorée de la seringue permet de supprimer les zones où l’échantillon peut être piégé et provoquer potentiellement un transfert :
  • Meilleur ajustement entre la pointe de piston et l’insert en PTFE à la position zéro
  • Meilleur ajustement entre l’insert en PTFE et le corps en verre
  • Meilleure fixation de l’aiguille fixe
En outre, la réduction de la quantité d’adhésif provenant du circuit de liquide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibre d’aiguille Calibre 23
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC, aiguille amovible
Jetable Non
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Instruments GC Agilent