Learn More
Repaglinide, MedChemExpress
Code produit 16402487
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402487 50 mg
16406676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16402487 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY1520950mg
MedChemExpress Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Spécification
Nom chimique ou matériau Repaglinide
CAS 135062-02-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H36N2O4
Quantité 50 mg
Synonyme AG-EE 623ZW
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (110.48 mM)
SMILES CC(C)C[C@H](NC(CC1=CC(OCC)=C(C(O)=O)C=C1)=O)C2=CC=CC=C2N3CCCCC3
Poids moléculaire (g/mol) 452.59
Poids de la formule 452.59
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism