Description
La pipette répétitive Corning™ Step-R™ convient pour la distribution de liquides volatils, denses, visqueux ou moussants et pour toutes les applications nécessitant une longue série de dosages. Elle fonctionne avec 8 pointes de seringue de tailles différentes pour distribuer des doses allant de 1 μl à 5 ml.
- Réglage facile du volume : Tableau de sélection des volumes commodément placé sur la poignée
- Distributions multiples rapides et précises : Jusqu’à 48 doses de pipetage sans remplir la pointe de la seringue
- Sans entretien
- Conforme aux exigences ISO 8655.
- Livré avec un certificat de CQ et des adaptateurs pour pointes de seringue de 25 et 50 ml
En savoir plus sur l’Amérique du Nord
En savoir plus sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique
Voir l’onglet Ressources ci-dessous pour plus de précisions.
’
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO8655 |
| Pointes compatibles | Pointe de seringue répétitive Corning™ Step-R™ |
| Couleur | Gris/Orange |
| À utiliser avec | 8 tailles de cônes pour seringues pour distribuer des doses allant de 1 μl à 5 ml |
| Matériau | Plastique |
| Modèle | Corning™ Step-R™ Pipette à répétition |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Step-R |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Pipette répétitive |
| Show More |