Description
Pour un démarrage en douceur, le kit de démarrage pour pipette répétitive Corning™ Step-R™ est conditionné avec la pipette répétitive Step-R , 2 adaptateurs pour embouts de seringue (25 ml et 50 ml) et 24 échantillons d’embouts de seringue non stériles (0,05 ml, 2,5 ml, 5 ml, 12,5 ml, 25 ml et 50 ml).
- Réglage facile du volume : Tableau de sélection des volumes commodément placé sur la poignée
- Distributions multiples rapides et précises : Jusqu’à 48 doses de pipetage sans remplissage de la pointe de la seringue
- Sans entretien
- Conforme aux exigences de la norme ISO 8655
- Livré avec certificat QC
En savoir plus sur l’Amérique du Nord
En savoir plus sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique
Voir l’onglet Ressources ci-dessous pour plus de précisions.
‘
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO8655 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Kit de démarrage pour pipette répétitive |
| Volume (métrique) | 0,05, 2,5, 5, 12,5, 25 et 50 ml |
| À utiliser avec (application) | Distribution de liquides visqueux et volatils |
| Quantité | 1/Bte |