Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes non stériles Repetman™
GREENER_CHOICE
Code produit 12669601 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2.5 ml
5 ml
12.5 ml
50 ml
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12669601 0,5 ml 100 pièces
12659601 0,1 ml 100 pièces
12679601 1,25 ml 100 pièces
12590316 12.5 ml 100 pièces
12689601 2.5 ml 100 pièces
12619611 50 ml 25 pièces
12699601 5 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12669601 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F164520
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
En PP. Les pointes de pipettes non stériles Gilson™ Repetman™ garantissent une utilisation précise et soignée avec les liquides visqueux, denses, volatils ou chauds.
  • Pipeteurs à déplacement positif, avec système d’identification automatique de la taille de la pointe du Repet-tip Gilson™ pour faciliter et accélérer le pipetage
  • Garantissent un ajustement automatique du volume de 1 μl à 50 ml
  • Opérations entièrement adaptées et intuitives avec trois modes de fonctionnement : pipetage, distribution et distribution automatisée
  • Utilisation simple avec détection du débit réel de pipetage et réglage automatisé du rythme de distribution
  • Chargez facilement la batterie avec le socle de chargement automatique
  • Compatibles avec la plupart des pointes de seringues standard avec leur système ouvert
  • L’entraînement motorisé de haute précision et la conception légère éliminent pratiquement le risque de microtraumatisme répété (MTR) ; Les pointes Repetman™ sont parfaitement adaptées aux applications de routine des secteurs cliniques, biologiques, chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légaux, pour une fiabilité et une performance totales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,5 ml
Stérilité Non stérile
Précision 10 % ±1, 50 % ±0.5, 100 % ±0.25 CV, 10 % ±0.9 %, 50 % ±0.9 %, 100 % ±0.9 %
Certifications/Conformité CE, IVD
À utiliser avec (équipement) Gilson Repetman
Gamme de produits Repetman