Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flacon d’aspiration à vide de rechange, 1,9 litres
Code produit 15775673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.9 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15775673 1.9 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15775673 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur H919917032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.85€
    45.29€ / 1 pièces
    Économisez 5.56€
    10% de réduction
Expédition estimée: 09-03-2027
Flacon de rechange pour le produit 12992550
Spécification
Capacité (métrique) 1.9 L
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 1
Quantité 1
À utiliser avec (équipement) Flacon d’aspiration à vide 12992550