Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flacon d’aspiration à vide de rechange, 3,8 litres
Code produit 15785673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3.8 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15785673 3.8 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15785673 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur H919917036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.10€
    51.77€ / 1 pièces
    Économisez 6.33€
    10% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Flacon de rechange pour le produit 15219677
Spécification
Capacité (métrique) 3.8 L
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 1
Quantité 1
À utiliser avec (équipement) Flacon d’aspiration à vide 15219677
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 1 gal .