Learn More
Jenway™ Membranes de remplacement DBO et solution de remplissage KCl
Code produit 11485099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
3 membranes DBO, solution de remplissage KCl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11485099 3 membranes DBO, solution de remplissage KCl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11485099 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 6800626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    167.52€ / 1 pièces
    Économisez 2.48€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
À utiliser avec les instruments de mesure d’oxygène dissous Jenway 9200
  • À utiliser avec les instruments de mesure d’oxygène dissous Jenway 9200
  • Comprend 3 membranes DBO
  • Solution de remplissage KCl
Spécification
Comprend 3 membranes DBO, solution de remplissage KCl