Learn More
Grant Instruments™ Plateau de base de rechange pour bains-marie sans agitation
Code produit 11446417
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sub Aqua Pro 12 L
Sub Aqua Pro 18/26 L
Sub Aqua Pro 2 L
Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academy
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11446417 Sub Aqua Pro 18/26 L -
11436417 Sub Aqua Pro 12 L 1 pièce
11486407 Sub Aqua Pro 2 L 1 pièce
11496407 Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academy 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11446417 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur AQBT26
Expédition estimée: 11-12-2026
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain. Le plateau de base de rechange Grant Instruments pour bains-marie sans agitation favorise la convection thermique dans le bain.
  • Pour une utilisation avec bain-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
  • Utilisez un rack adapté à une cuve de 2, 5, 12 ou 26 litres
  • Les racks sont fournis en série avec l’achat d’un bain-marie sans agitation Sub Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Sub Aqua Pro 18/26 L
Type Plateau de base
Matériau Polycarbonate