Learn More
Macherey-Nagel™ Batteries de rechange
Code produit 12858595 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
6,4 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12858595 6,4 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12858595 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 735500
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
Type de produit Pile de rechange
Matériau Lithium-ion
Certifications/Conformité Certificat CE
Quantité 1 de chaque
Tension 6,4 V