Learn More
Saint-Gobain Lame de rechange
Artikelnummer. 11771429 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Type de produit:
Lame de rechange
Pakningsstørrelse:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type de produit Pakningsstørrelse
11771429 Lame de rechange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11771429 Leverandør Saint-Gobain Leverandørnr. 0643811
Antal Pris
1 15.60€ / 1 pièces
10 7.41€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Utilisez cette lame avec des coupe-tubes pour couper la tubulure avec un diamètre externe de 1/16 à 5/8 po.
  • Lame de rechange pour coupe-tube de paillasse
  • La lame en acier effectue des coupes à angle droit dans les tubulures en plastique
Spécification
Type de produit Lame de rechange