Learn More
Pacific Handy Cutter Lames de rechange pour EZR
Code produit 17799037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17799037 10/paquet 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17799037 Fournisseur Pacific Handy Cutter Code fournisseur SP1338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    175.49€ / 30 pièces
    Économisez 37.51€
    17% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Lames de haute qualité adaptées au cutter de sécurité EZR.
  • 100 unités par carton.
  • La lame peut être utilisée des deux côtés, elle est donc particulièrement économique.
Spécification
Type de produit Lame de rechange
À utiliser avec (équipement) Cutter de sécurité EZR
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Quantité 10/paquet