Learn More
UVP Ampoules de rechange
Code produit 12822969
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Armoire Chromato-vue modèles C-70G et C-71
Lampe UV haute intensité B-100
Lampes UV modèles UVGL-48, ML-49, UVG-47
Puissance en watts:
6 W
25 W
100 W
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Puissance en watts unitSize
12822969 Lampes UV modèles UVGL-48, ML-49, UVG-47 6 W 1 pièce
11890483 Lampe UV haute intensité B-100 100 W -
12863848 Armoire Chromato-vue modèles C-70G et C-71 25 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12822969 Fournisseur UVP Code fournisseur 34001401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Tension 115 V
Puissance en watts 6 W
Wavelength 365/254 nm
Dimensions (L x l) 24,1 x 7,1 cm (9,5 x 2,8 po)
À utiliser avec (équipement) Lampes UV modèles UVGL-48, ML-49, UVG-47
Comprend Tube 6 W de rechange
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24,1 cm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (impériale) 2,8 in
Largeur (métrique) 7,1 cm
Type de produit Ampoule de rechange