Learn More
Fisherbrand™ Lampe au deutérium de rechange pour détecteur HPLC Agilent UV et visible
Code produit 15192738
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Détecteur HPLC 1100 DAD, 8453
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15192738 Détecteur HPLC 1100 DAD, 8453 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15192738 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 1194112
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Lampe de remplacement au deutérium pour Agilent Le détecteur HPLC UV et visible a une durée de conservation de 2000 heures ou 12 mois.
  • Durabilité
  • Substitut de l’équipement d’origine
  • Traçable par numéro de série
Compliance
Conforme aux normes DEEE et ROHS
Spécification
Source lumineuse Deutérium
Poids (impériale) 0.36 lb.
Poids (métrique) 0.16 kg
Description L’article 14-500-721 est comparable au numéro de pièce Agilent 2140-0605.
À utiliser avec (équipement) Détecteur HPLC 1100 DAD, 8453
Type de produit Lampe de détecteur