Learn More
Fisherbrand™ Lampe au deutérium de rechange pour détecteur HPLC Shimadzu UV et visible
Code produit 13014120
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Shimadzu Détecteur HPLC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13014120 Shimadzu Détecteur HPLC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13014120 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 1194126
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Fisherbrand™ Lampe de remplacement au deutérium pour Shimadzu Le détecteur HPLC UV et visible a une durée de conservation de 2000 heures ou 12 mois.
  • Durabilité
  • Substitut de l’équipement d’origine
  • Traçable par numéro de série
Informations sur la commande
N° de cat. N° 14-500-725 est comparable à Shimadzu partie 228-34016-02.
Compliance
Conforme aux normes DEEE et ROHS
Spécification
Source lumineuse Deutérium
À utiliser avec (équipement) Shimadzu Détecteur HPLC
Type de produit Lampe de détecteur de rechange