Learn More
Electrothermal™ Cartouche de chauffage Digi-Mantle de rechange
Code produit 11757873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11757873 250 ml 1 pièce
11767873 500 ml 1 pièce
11777873 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11757873 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 3620401
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet d’agiter un flacon à fond rond et de le chauffer jusqu’à une température d’élément de 450°C. La cartouche de chauffage de rechange Digi-Mantle Electrothermal™ emploie un contrôle électronique précis pour fournir une température et des mes
  • Pour une utilisation avec le contrôleur numérique OMCA.
  • Permet de mélanger et de chauffer les flacons à fond rond jusqu’à une température d’élément de 450°C
  • Emploie un contrôle électronique précis pour fournir une mesure précise de la température et de l’agitation.
  • La conception modulaire permet d’utiliser les cartouches de chauffage de différentes tailles à l’aide du même contrôleur numérique OMCA en tant que base
  • Économique et polyvalent
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec OMCA Digi-Mantle
Type de produit Cartouche chauffante de rechange