Learn More
Klever Tête de rechange (tête Kurve en métal)
Code produit 17729017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17729017 25/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17729017 Fournisseur Klever Code fournisseur KCJXH40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.25€
    219.98€ / 100 pièces
    Économisez 46.27€
    17% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Tête de rechange (tête Kurve en métal) à utiliser avec les cutters de sécurité Klever X-Change.
  • Tête de lame “40” avec lame à crochet.
  • Utilisation double, donc particulièrement économique.
  • Avec angles arrondis.
  • Idéal pour couper des produits emballés, des tapis, des revêtements, des textiles, des fils, etc.
Spécification
Type de produit Tête de rechange
À utiliser avec (application) Coupe des produits emballés, des tapis, des revêtements, des textiles, des fils, etc.
À utiliser avec (équipement) Cutters de sécurité Klever™ X-Changer
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Quantité 25/paquet