Learn More
Klever Tête de rechange (tête à coupe étroite)
Description
- La lame encastrée réduit les blessures dues aux coupes et les dommages aux biens.
- Coupe des boîtes, des films, des bandes et des milliers d’autres applications.
- La poignée ergonomique au contact doux réduit la fatigue de la main et le stress.
- Séparateur de ruban métallique innovant
- Niveau de sécurité le plus élevé
- Également disponible en têtes étroites remplaçables et larges polyvalentes
- Nos cutters de sécurité Kleen™ utilisent un matériau antimicrobien qui inhibe la croissance des bactéries susceptibles d’affecter ce produit.
- Les propriétés antimicrobiennes ne protègent pas les utilisateurs ou d’autres personnes contre les bactéries, les virus, les germes ou d’autres organismes pathogènes.
- Nettoyez et lavez soigneusement ce produit conformément aux directives de votre industrie.
- Le composant antimicrobien actif fait partie de la formulation, de sorte qu’il ne s’efface pas au lavage et ne s’use pas. Ce n’est pas un revêtement ou un traitement ; c’est un ingrédient intégral.
Specifications
Specifications
| Matériau de la lame | Acier au carbone |
| Type de produit | Tête de rechange |
| À utiliser avec (application) | Coupe |
| À utiliser avec (équipement) | Kleen™ XChange KCJ-XC-20X |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 25/paquet |