Learn More
Klever Tête de rechange (tête de coupe plus large avec grattoir)
Code produit 17709017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12/paquet
Conditionnement:
240 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17709017 12/paquet 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17709017 Fournisseur Klever Code fournisseur KCJXH35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.12€
    395.27€ / 240 pièces
    Économisez 81.85€
    17% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Tête de rechange (tête de coupe plus large avec grattoir) à utiliser avec les cutters de sécurité Klever X-Change.
  • Tête de lame “35” avec accès large, donc adaptée aux matériaux plus épais.
  • Avec grattoir et séparateur de ruban intégré.
  • Pour les couteaux de sécurité Klever XChange et Klever XChange Plus.
  • Sécurité garantie grâce à la lame dissimulée.
Spécification
Type de produit Tête de rechange
À utiliser avec (équipement) Couteaux de sécurité Klever XChange et Klever XChange Plus
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Quantité 12/paquet