Learn More
Klever Tête de rechange (tête de coupe plus large avec grattoir)
Code produit 17719017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12/paquet
Conditionnement:
240 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17719017 12/paquet 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17719017 Fournisseur Klever Code fournisseur KCJXH35X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.23€
    474.86€ / 240 pièces
    Économisez 102.37€
    17% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Tête de rechange verte (tête de coupe plus large avec grattoir) à utiliser avec les cutters de sécurité Klever X-Change.
  • La lame encastrée réduit les blessures dues aux coupes et les dommages aux biens.
  • Coupe des boîtes, des films, des bandes et des milliers d’autres applications.
  • La poignée ergonomique au contact doux réduit la fatigue de la main et le stress.
  • Séparateur de ruban métallique innovant
  • Niveau de sécurité le plus élevé
  • Également disponible en têtes étroites remplaçables et larges polyvalentes
  • Nos cutters de sécurité Kleen™ utilisent un matériau antimicrobien qui inhibe la croissance des bactéries susceptibles d’affecter ce produit.
  • Les propriétés antimicrobiennes ne protègent pas les utilisateurs ou d’autres personnes contre les bactéries, les virus, les germes ou d’autres organismes pathogènes.
  • Nettoyez et lavez soigneusement ce produit conformément aux directives de votre industrie.
  • Le composant antimicrobien actif fait partie de la formulation, de sorte qu’il ne s’efface pas au lavage et ne s’use pas. Ce n’est pas un revêtement ou un traitement ; c’est un ingrédient intégral.
Spécification
Type de produit Tête de rechange
À utiliser avec (équipement) Kleen™ XChange KCJ-XC-35X
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Quantité 12/paquet