Learn More
A.I.E Élément chauffant de rechange pour scelleuses thermiques
Code produit 13443719 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Pour thermoscelleuse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
13443719 Pour thermoscelleuse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13443719 Fournisseur A.I.E Code fournisseur 0301885
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    46.13€ / 1 pièces
    Économisez 2.87€
    5% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Remplacez rapidement et facilement l'élément chauffant de votre scelleuse thermique.
  • Le kit d'élément chauffant de remplacement modèle 03018-80 est compatible avec la scelleuse thermique 03018-10.
  • Le kit d'élément chauffant de remplacement modèle 03018-85 est compatible avec la scelleuse thermique 03018-15.
Spécification
max. (métrique) 399°C
Type Élément chauffant de rechange
À utiliser avec (application) Pour thermoscelleuse
Longueur (métrique) 304,8 mm
Largeur (métrique) 5,08 mm
Tension 230 V