Learn More
BriskHeat Élément chauffant de rechange pour scelleuses thermiques
Code produit 13453719 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Pour thermoscelleuse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
13453719 Pour thermoscelleuse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13453719 Fournisseur BriskHeat Code fournisseur 0301875
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00€
    27.66€ / 1 pièces
    Économisez 2.34€
    7% de réduction
Expédition estimée: 21-01-2027
Optimisez le fonctionnement de votre scelleuse grâce à ces éléments chauffants de rechange pour scelleuses thermiques.
  • Choisissez la tension qui correspond à votre thermosoudeuse.
Spécification
max. (métrique) 399°C
Type Élément chauffant de rechange
À utiliser avec (application) Pour thermoscelleuse
Longueur (métrique) 203,2 mm
Largeur (métrique) 5,08 mm
Tension 230 V