Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles de rechange pour rotor de microcentrifugeuse
Code produit 10177222 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couvercle pour rotor de microcentrifugeuse
Couvercle à visser
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10177222 Couvercle pour rotor de microcentrifugeuse 1 pièce
10554573 Couvercle à visser 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10177222 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00€
    315.32€ / 1 pièces
    Économisez 83.68€
    20% de réduction
En stock
Utilisez ces couvercles de rechange pour rotor de microcentrifugeuse avec le rotor de microcentrifugeuse.
Combinaison Thermo Scientific™ Remplacement des couvercles de rotor de microcentrifugeuse par le plateau de microcentrifugeuse.
Couvercle de confinement biologique ClickSeal™ :
  • Pour une utilisation avec un rotor de 24 × 1,5/2,0 ml (75003424), un rotor PCR 4 × 8 (75003440)
  • Le couvercle émet un déclic unique lorsque l’étanchéité est assurée. Vous pouvez donc être assuré de la protection de vos échantillons. L’ouverture en un clic raccourcit aussi le temps de récupération
  • Le couvercle en PPSU permet de voir le contenu du rotor pour plus de sécurité et de confort
Couvercle à visser :
  • Pour une utilisation avec un rotor 36 × 0,5 ml (75003436), un rotor double rangée 18 × 2,00, 5 ml (75003418), un rotor PCR 8 × 8 (75003489)
Informations de commande :
Vendu séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor 24 x 1,5/2 ml (75003424), rotor PCR 4 x 8
Description Couvercle de confinement biologique ClickSeal™
Type de produit Couvercle pour rotor de microcentrifugeuse