Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles de rechange pour rotor de microcentrifugeuse
Code produit 10554573 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couvercle pour rotor de microcentrifugeuse
Couvercle à visser
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
10554573 Couvercle à visser 1 pièce
10177222 Couvercle pour rotor de microcentrifugeuse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10554573 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003406
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces couvercles de rechange pour rotor de microcentrifugeuse avec le rotor de microcentrifugeuse.
Combinaison Thermo Scientific™ Remplacement des couvercles de rotor de microcentrifugeuse par le plateau de microcentrifugeuse.
Couvercle de confinement biologique ClickSeal™ :
  • Pour une utilisation avec un rotor de 24 × 1,5/2,0 ml (75003424), un rotor PCR 4 × 8 (75003440)
  • Le couvercle émet un déclic unique lorsque l’étanchéité est assurée. Vous pouvez donc être assuré de la protection de vos échantillons. L’ouverture en un clic raccourcit aussi le temps de récupération
  • Le couvercle en PPSU permet de voir le contenu du rotor pour plus de sécurité et de confort
Couvercle à visser :
  • Pour une utilisation avec un rotor 36 × 0,5 ml (75003436), un rotor double rangée 18 × 2,00, 5 ml (75003418), un rotor PCR 8 × 8 (75003489)
Informations de commande :
Vendu séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotors pour microcentrifugeuses Thermo Scientific 75003436, 75003489 et 75003418
Description Couvercle à visser
Type de produit Couvercle à visser