Learn More
Trajan™ Aiguille de rechange pour seringues de 5 et 10 ml
Code produit 11952595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
23 G
Type de pointe d’aiguille:
Amovible
Biseau
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,9 in
2 in
Diamètre (impériale) interne:
0,012 in
0,014 in
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Longueur (impériale) de l’aiguille Diamètre (impériale) interne Conditionnement
11952595 22 G Amovible 2 in 0,014 in 5 pièces
11911144 23 G Biseau 1,9 in 0,012 in 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11952595 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 0315233
Expédition estimée: 30-12-2026
En acier inox
Pour des seringues à aiguille amovible ou des rechanges supplémentaires, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific.
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,014 in
Diamètre (impériale) externe 0,028 in
Diamètre (métrique) interne 0,37 mm
Diamètre (métrique) externe 0,63 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de rechange
Type de pointe d’aiguille Amovible
À utiliser avec (équipement) Seringue (5 et 10 ml)