Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 1 à 2,5 mL
Code produit 12917616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
25 G
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Bombé
Cône
LC
Orifice latéral ou bombé
Longueur (impériale) de l’aiguille:
2 in
2,7 in
4,52 in
7 po
Diamètre (impériale) externe:
0,01 in
0,02 in
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Longueur (impériale) de l’aiguille Diamètre (impériale) externe Conditionnement
12917616 25 G LC 2 in 0,01 in -
15268603 23 G Cône 7 po 0,02 in 2 pièces
12726317 23 G Biseau 4,52 in 0,02 in 5 pièces
15278603 23 G Cône 4,52 in 0,02 in 5 pièces
15208613 23 G Orifice latéral ou bombé 2 in 0,02 in 2 pièces
12706317 23 G Biseau 2,7 in 0,02 in 5 pièces
15298603 23 G Bombé 2 in 0,02 in 2 pièces
12716317 23 G Biseau 7 po 0,02 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12917616 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 039260
Expédition estimée: 28-12-2026
Acier inoxydable
  • D. E. de 0,63 mm, D. I. de 0,32 mm
  • 23 jauge
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 25 G
Diamètre (impériale) interne 0,007 in
Diamètre (impériale) externe 0,01 in
Diamètre (métrique) interne 0,2 mm
Diamètre (métrique) externe 0,25 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de rechange
Type de pointe d’aiguille LC
À utiliser avec (équipement) Seringue (1 à 2,5 μl)