Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Aiguilles de rechange pour seringues à piston Agilent
Description
- La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
- Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,22 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| Volume (métrique) | 1 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 42 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |